Learn More
Punto de inflamación estándar, Abel IP 170 (valor nominal: 41,9 °C), Paragon Scientific™ Código de producto.: 16050030
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Punto de inflamación estándar, Abel IP 170 (valor nominal: 41,9 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16050030
250 mL, 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. 16050030
Marca: Paragon Scientific CRMABKR
Material de referencia certificado para el punto de inflamación para la calibración y verificación de los instrumentos de laboratorio utilizados en las pruebas de petróleo y productos derivados para el punto de inflamación Abel IP 170.
  • Material de referencia certificado para las verificaciones anuales de acuerdo con la IP 170.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Número UN UN 1223
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 250ML CRM-ABKR Abel Flash Point Standard, Jet Aviation Fuel
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: kerosine sweetended
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Título del producto
Punto de inflamación estándar, Abel IP 170 (valor nominal: 41,9 °C), Paragon Scientific™ >