Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de aguja fija para instrumentos de GC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Obtenga resultados exactos y reproducibles de estas jeringas de aguja fija para los muestreadores automáticos Thermo Scientific™ y Agilent para GC.
Obtenga jeringas de aguja fija precisas y reproducibles para los muestreadores automáticos Thermo Scientific™ y Agilent para GC. Elija entre una gran variedad de tamaños, tipos y compatibilidades de muestreadores automáticos. Están disponibles en tamaño industrial estándar con fondo de escala en color blanco para facilitar la lectura y marcas resistentes a disolventes.
- Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
- Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
- Diseño de jeringa probado
- Punta cónica
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 10 μl; calibre 23; 80mm de longitud |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija |
| Desechables | No |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 80 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreadores automáticos TriPlus, AS2000 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.