Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreadores automáticos con agujas extraíbles para instrumentos de GC
Las jeringas para muestreador automático de aguja extraíble Thermo Scientific™ para instrumentos de GC son precisas y reproducibles en varios volúmenes.
Marca: Thermo Scientific™ 365G1503
75.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Las jeringas para muestreador automático de aguja extraíble Thermo Scientific™ para instrumentos de GC son precisas y reproducibles en varios volúmenes.
- Jeringas para inyecciones manuales de capacidad estándar
- Escala graduada blanca para facilitar la lectura
- Marcas resistentes a disolventes
Especificaciones
23 G | |
Unidad | |
50 mm | |
Muestreador automático AI/AS 1610 | |
36550040 (orificio lateral), 36566485 (cono) |
Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Aguja extraíble | |
50 μl | |
Cono | |
Extraíble | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.