Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreadores automáticos con agujas extraíbles para instrumentos de GC
Las jeringas para muestreador automático de aguja extraíble Thermo Scientific™ para instrumentos de GC son precisas y reproducibles en varios volúmenes.
Marca:  Thermo Scientific™ 36500495
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10658525
  • 136.00€ / cada uno
Descripción
Las jeringas para muestreador automático de aguja extraíble Thermo Scientific™ para instrumentos de GC son precisas y reproducibles en varios volúmenes.
  • Jeringas para inyecciones manuales de capacidad estándar
  • Escala graduada blanca para facilitar la lectura
  • Marcas resistentes a disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
36500495
Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Aguja extraíble
Unidad
50 mm
Muestreadores automáticos TriPlus, AS2000, AS200/AS800
36566485
23 G
No
100 μl
Cono
Extraíble
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreadores automáticos con agujas extraíbles para instrumentos de GC > 100μl; calibre 23; 50mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.