Learn More
BRAND™ Ajuste para la bureta automática con patrón de Dr. Schilling
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bureta automática de patrón de 15 ml de Dr. Schilling
Bureta automática de patrón de Dr. Schilling de 25 a 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Para utilizar con (equipo) | Bureta automática de patrón de 15 ml de Dr. Schilling |
Incluye | Tornillo de micrómetro con pulsador, abrazadera de soporte |
Tipo | Conector |
Título del producto
BRAND™ Ajuste para la bureta automática con patrón de Dr. Schilling >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido