Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE redondas con anillo de pivot extraíble
Las barras de agitación tienen varias caras poligonales que añaden turbulencia relativa en comparación con las barras cilíndricas de tamaño liso similares.
4.35€
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15525604
|
Fisherbrand™
F37111-5001 |
0,31 in | 8 mm | 1 in | 25,4mm |
4.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Las barras de agitación tienen varias caras poligonales que añaden turbulencia relativa en comparación con las barras cilíndricas de tamaño liso similares.
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon™ PTFE low friction coating; durable and inert
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility, as verified by SGS certification
- Autoclave safe
- Small removable pivot ring in the center adds to their versatility
- Pivot ring minimizes contact area of bar to vessel
- Ring also reduces friction and the marring of plastic containers
- No pivot ring is included on the two smallest sizes, Cat. Nos. 14-512-140 and -141
Especificaciones
1 | |
Redondo |