Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Marca:  Fisherbrand™ 14958104
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15205993
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: PTFE lid or stopper
Descripción
Descripción
  • Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
  • Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
  • Reduzca el uso de reactivos con celdas semimicro
  • El rango de longitud de onda para todas las celdas es de 200 a 2500 nm
  • Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
  • Centro H: 8,5mm
Especificaciones
Especificaciones
Microceldas de fluorescencia
45 μl
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Ea., 4 Ea./Cs.
De 200 a 2500 nm
Portaceldas para espectrofotómetro estándar
Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Centro H: 8,5mm
Cuarzo
3 mm
3 mm
45mm
12,5mm
Rectangulares
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids > con tapa de PTFE; Micro; 45μ l; Centro H: 8,5 mm; longitud de camino: 3 mm; anchura interna: 3 mm; Ea.; 4 Ea./caja