Learn More
Fisherbrand™ Microceldas rectangulares de cuarzo de absorción con tapa de PTFE
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Marca: Fisherbrand™ 14958133
Includes: PTFE lid
Descripción
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
- Celdas rectangulares de trayectoria óptica de 10 mm
- Reduzca el uso de reactivos con microceldas
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Especificaciones
Macroceldas de absorción | |
Quartz | |
2mm | |
2/Pk., 8 Pk./Cs. | |
200 to 2500 nm | |
Portaceldas para espectrofotómetro estándar | |
Transmission from far ultraviolet through the infrared |
300 μL | |
PTFE | |
2 clear windows | |
10 mm | |
25 mm | |
12.5 mm | |
Rectangle |
Título del producto
Fisherbrand™ Microceldas rectangulares de cuarzo de absorción con tapa de PTFE > w/PTFE lid; Micro; Quartz; Two clear windows; 200-2500nm; 300μL; 2/Pk.; 8 Pk./Cs.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido