Learn More
Fisherbrand™ Alineador de espacio para molde de gel vertical FB-GC10-1
Alineador espacial para uso con el molde de gel vertical FB-GC10-1
Marca: Fisherbrand™ JG4-PL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se suministra en un paquete de tres unidades.
- Dimensiones: 10L y 10cmW×
Especificaciones
Sistema de preparación de gel Owl™ JGC-4 | |
10 x 10 cm | |
10 cm | |
10 cm |
Alineador espaciador | |
3,9 in | |
3,9 in |
Título del producto
Fisherbrand™ Alineador de espacio para molde de gel vertical FB-GC10-1 > Alineador del espacio
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido