Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Combs for Model FB-SEQ-3545
DNA Sequencing Systems Combs for model FB-SEQ-3545
48.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Secuenciador con refuerzo de aluminio |
---|---|
Altura de la superficie (imperial) | 19,6 in |
Altura de la superficie (métrico) | 50 cm |
Longitud de la superficie (imperial) | 9 pulg |
Longitud del gel (imperial) | 17,7 in |
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | N.° de dientes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | N.° de dientes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11947515
|
Fisherbrand™
|
9 μl | 78 |
48.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11987505
|
Fisherbrand™
|
15 μl | 40 |
48.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12414727
|
Fisherbrand™
|
5 μl | 78 |
48.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
For use with model FB-SEQ-3545
Especificaciones
Secuenciador con refuerzo de aluminio | |
50 cm | |
17,7 in | |
45 cm | |
13,7 in |
19,6 in | |
9 pulg | |
23 cm | |
Peine | |
23 cm |