Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de secuenciación de ADN: Peines para el modelo FB-SEQ-3545
Código de producto. 12414727 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del pocillo (métrico):
5 μl
9 μl
15 μl
N.° de dientes:
40
78
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen del pocillo (métrico) N.° de dientes Tamaño de la unidad
12414727 5 μl 78 cada uno
11947515 9 μl 78 cada uno
11987505 15 μl 40 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12414727 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor S2SSHARK2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.05€
    50.90€ / paquete de 1
    Ahorro 2.15€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Peines para sistemas de secuenciación de ADN para el modelo FB-SEQ-3545
Para uso con el modelo FB-SEQ- descatalogado3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Secuenciador con refuerzo de aluminio
Altura de la superficie (imperial) 19,6 in
Altura de la superficie (métrico) 50 cm
Longitud de la superficie (imperial) 9 pulg
Longitud del gel (imperial) 17,7 in
Longitud de la superficie (métrico) 23 cm
Longitud del gel (métrico) 45 cm
Tipo de producto Peine
N.° de dientes 78
Grosor de los dientes (métrico) 0,2 mm
Volumen del pocillo (métrico) 5 μl
Anchura del gel (imperial) 13,7 in
Anchura de la superficie (métrico) 23 cm