Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Combs for Model FB-SEQ-3545
DNA Sequencing Systems Combs for model FB-SEQ-3545
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11987505
  • 48.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Para uso con el modelo FB-SEQ- descatalogado3545
Especificaciones
Especificaciones
Secuenciador con refuerzo de aluminio
50 cm
17,7 in
45 cm
40
15 μl
0,68 cm
19,6 in
9 pulg
23 cm
Peine
0,4 mm
13,7 in
23 cm