Learn More
Fisherbrand™ Peine de 25 dientes para el molde de gel en gradiente múltiple Owl™ P2-CST
Peine de 25 dientes para el molde de gel en gradiente múltiple Owl™ P2-CST
Marca: Fisherbrand™ P2-25C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para usar con el molde de gel de gradiente múltiple Owl P2-CST
Especificaciones
Colador de gel en gradiente múltiple P2-CST Owl™ | |
20 x 20 cm | |
0,08 cm | |
9,84 in | |
25 cm | |
7,8 in | |
13 cm | |
0,39 cm | |
23 cm |
Peine de 25 dientes | |
25 | |
69 μl | |
7,8 in | |
20 cm | |
0,15 in | |
20 cm | |
9,05 in |
Título del producto
Fisherbrand™ Peine de 25 dientes para el molde de gel en gradiente múltiple Owl™ P2-CST > Peine; 25 dientes; 0,8mm de grosor
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido