Learn More
Estándares de tampón de pH Traceable™, material de referencia certificado (CRM)
Formulación IUPAC
24.10€ - 34.60€
Código de producto | Marca | pH | Envase | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | pH | Envase | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11774256
|
Fisherbrand
|
4.005 | 6 dosis de 100 ml | 6 x 100 ml |
24.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11744256
|
Fisherbrand
|
4.005 | Frasco | 473 ml (16 oz) |
34.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11784256
|
Fisherbrand
|
7.00 | 6 dosis de 100 ml | 6 x 100 ml |
24.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11794256
|
Fisherbrand
|
10.012 | 6 dosis de 100 ml | 6 x 100 ml |
24.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11754256
|
Fisherbrand
|
7.0 | Frasco | 473 ml (16 oz) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11764256
|
Fisherbrand
|
10.012 | Frasco | 473 ml (16 oz) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Formulación IUPAC
- Compatible con todas las marcas, instrumentos y electrodos
- La exactitud a 25 °C es de ± 0.010 pH