Learn More
Estándares de tampón de pH Traceable™, material de referencia certificado (CRM), Fisherbrand™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Cantidad:
473 ml (16 oz)
6 x 100 ml
Envase:
6 dosis de 100 ml
Frasco
pH:
10,012
4,005
7,0
7,00
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
Descripción
Formulación IUPAC
- Compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos
- La exactitud a 25 °C es de ±0,010 pH
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estándares de tampón de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibration |
| Para utilizar con (equipo) | Instruments and Electrodes |
| pH | 10,012 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 473 ml (16 oz) |
| Tipo de solución | Buffer |
| Notas de grado de pureza | La exactitud a 25 °C es de ± 0010 pH |
| Envase | Frasco |
| Trazabilidad según el NIST | Trazables a NIST |
| Mostrar más |