Learn More
Estándares de tampón de pH Traceable™, material de referencia certificado (CRM), Fisherbrand™
Código de producto. 11784256 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Cantidad:
473 ml (16 oz)
6 x 100 ml
Envase:
6 dosis de 100 ml
Frasco
pH:
10,012
4,005
7,0
7,00
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
Código de producto. 11784256
Formulación IUPAC
  • Compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos
  • La exactitud a 25 °C es de ±0,010 pH
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estándares de tampón de pH
Para utilizar con (aplicación) Calibration
Para utilizar con (equipo) Instrumentos y electrodos
pH 7,00
Forma física Liquid
Cantidad 6 x 100 ml
Tipo de solución Solución de tampón
Notas de grado de pureza La exactitud a 25 °C es de ± 0010 pH
Envase 6 dosis de 100 ml
Trazabilidad según el NIST Trazables a NIST
Grado contenedores