Learn More
Estándares de tampón de pH Traceable™, material de referencia certificado (CRM), Fisherbrand™
Código de producto. 11774256 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
473 ml (16 oz)
6 x 100 ml
Envase:
6 dosis de 100 ml
Frasco
pH:
10,012
4,005
7,0
7,00
Unit Size:
1 PCS
6 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase pH unitSize
11774256 6 x 100 ml 6 dosis de 100 ml 4,005 6 PCS
11744256 473 ml (16 oz) Frasco 4,005 1 PCS
11784256 6 x 100 ml 6 dosis de 100 ml 7,00 6 PCS
11754256 473 ml (16 oz) Frasco 7,0 1 PCS
11794256 6 x 100 ml 6 dosis de 100 ml 10,012 6 PCS
11764256 473 ml (16 oz) Frasco 10,012 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11774256
Formulación IUPAC
  • Compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos
  • La exactitud a 25 °C es de ±0,010 pH
Specifications
Nombre del producto químico o material Estándares de tampón de pH
Para utilizar con (aplicación) Calibration
Para utilizar con (equipo) Instrumentos y electrodos
pH 4,005
Forma física Liquid
Cantidad 6 x 100 ml
Tipo de solución Solución de tampón
Notas de grado de pureza La exactitud a 25 °C es de ± 0010 pH
Envase 6 dosis de 100 ml
Trazabilidad según el NIST Trazables a NIST
Grado contenedores