Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de memoria de recuperación instantánea Traceable™
Diseñados específicamente para pruebas de rutina, requisitos de control de calidad y análisis repetitivos
Marca: Fisherbrand™
Includes: Pila AAA sustituible que alimenta el temporizador durante tres años de uso nominal
Descripción
Unique memory feature encourages devoting this timer to one piece of laboratory equipment such as a water bath, oven, stirrer, or incubator.
La función de memoria exclusiva anima a dedicar este temporizador a una pieza de equipo de laboratorio como un baño de agua, horno, agitador o incubadora.
- Cuenta atrás en cualquier tiempo establecido desde 99 minutos, 59 segundos hasta cero
- Exactitud: 0.01 %
- La pantalla incluye dígitos brillantes, de gran tamaño y 0.62 pulg
- La alarma de 30 segundos de volumen elevado suena cuando se llega a cero La memoria instantánea siempre devuelve la pantalla al tiempo programado El dorso magnético permite la colocación del temporizador en superficies metálicas
- Permanece plano sobre una mesa o bien se puede colocar verticalmente con el soporte tipo caballete
- Clips de ajuste con resorte para bolsillos
Información de órdenes
Dimensiones: 6.4 de L x 5.7 de An x 1.9 de Al cm (2.5 x 2.25 x 0.75 pulg), peso: 57 g (2 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Temporizador de memoria de recuperación instantánea | |
Esfera de 30 s | |
1 s | |
6.4 x 5.7 x 1.9 cm (2.5 x 2.25 x 0.75 pulg) | |
6.4 cm | |
5.7 cm | |
0,62 in | |
1.57 cm | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
De 99 min 59 s a cero | |
0.0001 | |
LCD | |
2,5 in | |
2,25 in | |
0,75 in | |
1.9 cm | |
Pila AAA reemplazable |