Learn More
Fisherbrand™ Temporizadores portátiles Traceable™ con recuperación de memoria
Para aplicaciones generales de temporización.
Marca:  Fisherbrand™ 5042
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11745873
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: 06-662-26 se suministra con una pila de óxido de plata de 2 años; 06-662-52 con una pila de óxido de plata 1 año.
Descripción
Descripción
Los temporizadores portátiles Fisher Scientific™ Traceable™ con gancho de llavero son buenos para aplicaciones de temporización de uso general. Un canal, cuenta atrás/adelante; pantalla de una sola línea.
  • Carcasa de plástico ABS resistente
  • Trazables según las normas de NIST™
  • Precisión: 0.01 %
  • Resolución: 1 s
  • Recuperación de memoria
  • El modelo 06-662-26 cuenta con dorso magnético con cintas de Velcro™ para montaje
N.º de cat.: 06-662-52
  • La memoria nunca cambia hasta que se vuelve a programar
  • Temporización con repetición instantánea para pruebas repetitivas
  • Se suministra con cordón de 36 pulg
Certifications
Certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador manual
0.0001
LCD
1.27 x 4.59 x 8.89 cm (0.5 x 1.81 x 3.5 pulg)
1.27 cm
4.59 cm
0,37 in
0.93 cm
34.01 g
NIST
99 min, 59 s
1 s
Óxido de plata
0.5 pulg
1.81 pulg
3.5 pulg
8.89 cm
1.2 oz
Dorso magnético con tiras de Velcro™ para el montaje, reloj, cronómetro, pila de óxido de plata de 2 años;
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Temporizadores portátiles Traceable™ con recuperación de memoria > Timer range: 100 min.