Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de registro de datos Traceable™ Excursion-Trac™
Monitorice temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadores con este termómetro de registro de datos. Los termómetros de registro de datos Traceable ™ Excursion-Trac™ cuentan con una escala de temperatura de - 50 a 70°C y una resolución de 0.01 y mantienen una exactitud de ± 0.25 °C en toda la escala de temperatura.
Marca:  Fisherbrand™ 93680-17
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15388754
  • 182.00€ / cada uno
Includes: Soporte, Velcro™, tiras magnéticas, montaje en pared, adaptador de alimentación de CA, baterías y un certificado ISO 17025 Traceable™
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Registrador de datos, termómetro
525600 lecturas
Indicador LED, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante
2 sondas de acero inoxidable
ISO 17025, A2LA, NIST
Sensor de frasco tamponado para temperatura
0,01°
-58° to +158°F
10 ft. (Cable)
LCD
Calibrado
TraceableLIVE
Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías
USB
± 0,25°C
0,01°
De -50,00°C a +70,00°C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Termómetros de registro de datos Traceable™ Excursion-Trac™ > Termómetro de registro de datos Traceable Excursion-Trac™ con calibración; 2 sondas de acero inoxidable