Learn More
Fisherbrand™ Sistema de registro de datos DAS-4 Traceable™
Captura y almacena hasta 8000 lecturas
Marca:  Fisherbrand™ 4325
Código de producto. 11784276
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Captura y almacena hasta 8000 lecturas
  • Las lecturas pueden tomarse a intervalos de 1 segundo a 99 horas
  • Las lecturas almacenadas pueden descargarse en cualquier ordenador compatible con IBM
  • Los archivos de datos se pueden leer mediante hojas de cálculo, bases de datos y programas estadísticos
Información de órdenes
Se suministra con cable de serie de 36 pulgadas (91,4 cm) con enchufe D9F, disquete de 3,50 pulgadas y cuatro pilas alcalinas AA. La unidad mide 1 largo x 3 ancho x 5 alto en pulgadas (2,5 x 7,6 x 12,7 en cm); pesa 7 onzas (198,4 g)
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de registro de datos DAS-4
Sin calibrar
Captura y almacena hasta 8000 lecturas
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Sistema de registro de datos DAS-4 Traceable™ > Almacena 8000 lecturas