Learn More
Fisherbrand™ Minitermómetro de infrarrojos Traceable™
El termómetro de infrarrojos de bolsillo captura lecturas de temperatura de cualquier superficie (líquidos, sólidos y semisólidos) en menos de un segundo——
47.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de alimentos, ciencias de la vida, uso sobre el terreno, salas limpias y para inspecciones rápidas |
Resolución | 0,1 ° |
Tipo de producto | Minitermómetro de infrarrojos Traceable |
Temperatura máx. (imperial) | 230 °F |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11789775
|
Fisherbrand™
93677-56 |
Termómetro, batería |
47.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
El termómetro de infrarrojos de bolsillo captura lecturas de temperatura de cualquier superficie (líquidos, sólidos y semisólidos) en menos de un segundo.—— El termómetro Fisher Scientific™ Mini IR Traceable™ proporciona mediciones de temperatura no invasivas sin contacto.
Ofrece un manejo sencillo: encender, apuntar a una muestra y tomar la lectura.
- Pantalla digital fácil de leer de 1.3 cm (0.5 pulg)
- Sofisticados e innovadores componentes microelectrónicos similares a los de la NASA
- Teclas suaves al tacto, soporte articulado, llavero
- Se puede cambiar entre °C y °F, retención, lecturas de solo mínimos o solo máximos, modo de funcionamiento continuo
- Alerta de batería baja y batería con 40 horas continuas de vida útil
- :— 0.1 °
- Exactitud: C entre 15.0 ° y 40.0 °C y ± 1.5 °C fuera de este intervalo
- El campo de visión es 1:1; la emisividad es fija a 0.95
Información de órdenes
Dimensiones: 2.5 x 1.5 x 0.5 pulg (6.4 x 3.8 x 1.3 cm); Peso: 28.34 g (1 oz)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,1 ° | |
230 °F | |
− 7 °F | |
De -22 °C a +110 °C | |
3V Lithium | |
Digital |
Preparación de alimentos, ciencias de la vida, uso sobre el terreno, salas limpias y para inspecciones rápidas | |
Minitermómetro de infrarrojos Traceable | |
110 °C | |
− 22 °C | |
Sí | |
±1 entre 15° y 40 °C y ±1,5 fuera de este rango | |
37 mm |