Learn More
Fisherbrand™ Mantas calefactoras de metal con o sin control de CMU
Flexible heating element for efficient heat transfer and fast boiling times
400.00€
Spezifikation
Certificaciones/conformidad | CE, CSA |
---|---|
Tipo de producto | Manta calefactora |
Temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de hasta 450 °C |
máx. (imperial) | 842 °F |
Produktcode | Marke | Diseñar | Capacidad (métrico) | Vataje | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diseñar | Capacidad (métrico) | Vataje | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11502714
|
Fisherbrand™
36003-14 |
Manta calefactora | 500 ml | 280 W | N/A | ||||||
Beschreibung
Las mantas calefactoras en caja metálica CMU se utilizan en aplicaciones químicas para calentar líquidos en frascos con fondo redondo. Son ideales para laboratorios de gran actividad con varios usuarios, ya que resultan muy seguras de utilizar al haberse diseñado la caja metálica para mantenerse “fría al tacto” cuando está en funcionamiento. Además, cuentan con un protector con toma de tierra de acero inoxidable que cubre el elemento y tienen doble fusible para mayor seguridad. En el caso de derrames de líquidos, las mantas calefactoras se desconectan automáticamente para proteger al usuario ante descargas eléctricas.
- Los elementos calefactores en bobina flexibles absorben los impactos, lo que minimiza el riesgo de rotura de matraces
- El elemento calefactor se fija a un cartucho rígido con aislamiento térmico para garantizar la máxima transferencia de calor y soporte
- Los elementos calefactores y el aislamiento forman un cartucho calefactor fácil de sustituir
- El flujo de aire exclusivo a través de las ranuras de ventilación situadas debajo y alrededor del borde y el cartucho calefactor mantienen el exterior “frío al tacto”
- El protector de acero inoxidable que cubre el elemento calefactor está conectado a tierra directamente al cable para mayor protección
- Las mantas cuentan con doble fusible para mayor seguridad
- Las patas antideslizantes y las abrazaderas de soporte añaden estabilidad
- Capacidad de los frascos con fondo redondo de 50 a 5000 ml
- Temperaturas de los elementos de hasta 450 °C
- Regulador de energía incorporado
- Lámparas indicadoras de alimentación y funcionamiento del calefactor
- Carcasa exterior de aluminio con recubrimiento de polvo fácil de limpiar
- También hay disponibles versiones sin controlador (los controladores recomendados son MC5 y MC242)
Especificaciones:
Modelos CMU0050, CMU0100, CMU0250:
- Capacidad de los matraces: de 50 a 250 ml
- Material de la carcasa: aluminio con recubrimiento de polvo
- Temperatura máxima de elementos: C
- Dimensiones (Pr x An x Al): 6.8 x 6.8 x 5.9 pulg
- Peso con embalaje: 1.65 lb
- Capacidad de los matraces: de 500 a 1000 ml
- Material de la carcasa: aluminio con recubrimiento de polvo
- Temperatura máxima de elementos: C
- Dimensiones (Pr x An x Al): 8.6 x 8.6 x 6.6 pulg
- Peso con embalaje: 3.3 lb
Bestellinformation
Los controladores se venden por separado. Se recomiendan los modelos de controlador MC242X1, MC242, MC810BX1 y MC810B. Se requiere el controlador MC238 o MC238X1 para mantas calefactoras CMU12 y CMU22.
Zertifizierungen
CE y CSA
Spezifikation
CE, CSA | |
Manta calefactora | |
Temperatura ambiente de hasta 450 °C | |
842 °F |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.