Learn More
Fisher BioReagents™ OptiGrow™ Preweighed Media
Optimized for superior yield of bacterial culture
52.11€ - 82.83€
Especificaciones
Grado | Genética molecular |
---|---|
Tipo de empaquetado | Pouch |
Cantidad | 10 bolsas |
Código de producto | Marca | Formulario | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11894674
|
Fisher BioReagents™
BP1427-10P1 |
Líquido | Caldo LB, Lennox |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11820715
|
Fisher BioReagents™
BP1426-10P1 |
Sólido | Caldo LB, Miller |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11835445
|
Fisher BioReagents™
BP1425-10P1 |
Solid | Agar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11492964
|
Fisher BioReagents™
BP2468-10P1 |
Sólido | Caldo Terrific Broth |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Four classic media, in convenient, preweighed pouches.
- Preblended growth-promoting components save time and preparation costs
- Reduce formulation errors
- Each pouch contains enough material for 1 liter of liquid media
- No more weighing of dusty powders
- High quality—assured by stringent testing procedures
- LB is used for the culturing of E. coli in molecular biology procedures
- Terrific Broth is a buffered enriched medium used to obtain high yields of plasmid DNA from transformed E. coli
Información de órdenes
Supplied as 10 pouches per box.
Especificaciones
Genética molecular | |
Pouch | |
10 bolsas |