Learn More
Fisher BioReagents™ OptiGrow™ Preweighed Media
Optimized for superior yield of bacterial culture
Marca:  Fisher BioReagents™ BP1425-10P1
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11835445
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Four classic media, in convenient, preweighed pouches.
  • Preblended growth-promoting components save time and preparation costs
  • Reduce formulation errors
  • Each pouch contains enough material for 1 liter of liquid media
  • No more weighing of dusty powders
  • High quality—assured by stringent testing procedures
  • LB is used for the culturing of E. coli in molecular biology procedures
  • Terrific Broth is a buffered enriched medium used to obtain high yields of plasmid DNA from transformed E. coli
Información de órdenes
Supplied as 10 pouches per box.
Especificaciones
Especificaciones
Solid
LB Agar, Miller
Culturing of Escherichia coli
10 Pouches
Molecular genetics
Agar
Pouch
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos