Learn More
Fisher BioReagents™ OptiGrow™ Preweighed Media
Optimized for superior yield of bacterial culture
Marca: Fisher BioReagents™ BP1426-10P1
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Cuatro medios clásicos, en prácticos sobres con peso previo.
- Los componentes premezclados que promueven el crecimiento ahorran tiempo y costos de preparación.
- Reduzca los errores de formulación.
- Cada bolsa contiene suficiente material para 1 litro de medio líquido.
- Se acabó el tener que pesar polvo molesto.
- Alta calidad garantizada por estrictos procedimientos de prueba.
- LB se utiliza para el cultivo de E. coli en procedimientos de biología molecular.
- El caldo Terrific Broth es un medio enriquecido tamponado utilizado para obtener una alta producción de ADN plasmídico de E. coli transformado.
Información de órdenes
Se suministran en 10 bolsas por caja.
Especificaciones
4 °C | |
Genética molecular | |
Caldo LB, Miller | |
Sobre |
Sólido | |
Caldo LB, Miller | |
Cultivo de Escherichia coli | |
10 bolsas |