Learn More
Fisher BioReagents™ Aditivos para medios de microbiología: extracto de levadura
Aditivo para la preparación de medios de nutrientes bacterianos
Marca: Fisher BioReagents™ BP1422-500
49.05 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Porción hidrosoluble de levadura fresca autolisada que se utiliza en medios de cultivo bacteriológicoEspecificaciones
Cultivo bacteriano | |
Genética molecular | |
extracto de levadura | |
500 g |
Deshidratado | |
extracto de levadura | |
Frasco de polietileno |
Título del producto
Fisher BioReagents™ Aditivos para medios de microbiología: extracto de levadura > Extracto de levadura; 500 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido