Learn More
Fisher BioReagents™ Escalera de proteínas EZ-Run™ Rec
Mezcla de 14 proteínas recombinantes altamente purificadas optimizada para una medición precisa de proteínas por SDS-PAGE y Western blotting.
Especificaciones
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de proteínas
Formulario Líquido
Formulación Se suministra en tampón de carga de gel.
Para utilizar con (aplicación) Determinación de peso molecular de polipéptidos analizados en varios sistemas de gel
Contenido del kit < 51 % de glicerina, 2 % de laurilsulfato de sodio, < 1 % de tris (hidroximetil) aminometano, < 0,76 % de 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto, < 0,5 % de cloruro de sodio, < 0,05 % de etilendiamina
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • La escalera es ideal para la determinación precisa del peso molecular de polipéptidos en la desnaturalización de PAGE y Western blot.
  • Cada proteína contiene una secuencia Strep-tag™ II integral1 y se puede detectar en Western blot mediante un conjugado de Strep-Tactina™-AP2 o un anticuerpo contra Strep-tag II.
  • La banda de proteína de 50 kDa tiene mayor intensidad que otras bandas para que sirva de referencia.
  • Se suministra en tampón de carga de gel.
Especificaciones
Especificaciones
Marcadores de peso molecular de proteínas
Se suministra en tampón de carga de gel.
< 51 % de glicerina, 2 % de laurilsulfato de sodio, < 1 % de tris (hidroximetil) aminometano, < 0,76 % de 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto, < 0,5 % de cloruro de sodio, < 0,05 % de etilendiamina
− 20 °C
Líquido
Determinación de peso molecular de polipéptidos analizados en varios sistemas de gel
De 10 a 200 kd
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisher BioReagents™ Escalera de proteínas EZ-Run™ Rec