Learn More
Molecular Probes™ FISH Tag™ DNA Kits with Alexa Fluor™ Dyes
FISH Tag DNA kits provide a complete solution for fluorescence in situ hybridization (FISH) applications. Choose from kits using Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, or multicolor dyes for probe synthesis, purification, and labeling of specimens for imaging.
Marca: Molecular Probes™ F32949
776.00 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Descripción
Choose from three, single-color FISH Tag DNA kits with Alexa Fluor dye options (green, orange, or red). The FISH DNA multicolor kit contains four spectrally distinct dyes (green, orange, red, and deep-red) to allow simultaneous localization of multiple sequence-specific DNA targets in chromosomal spreads and in situ analysis of mitochondrial DNA localization and content. All kits include 16 reagents and come with a comprehensive, detailed protocol to help ensure your success.
Los kits de ADN FISH Tag™ proporcionan una solución de flujo de trabajo completa para aplicaciones de hibridación in situ fluorescentes (FISH). Cada kit proporciona todos los reactivos necesarios para la síntesis, el etiquetado y la purificación de la sonda, así como para la obtención de imágenes de la muestra etiquetada. Elija entre los kits de ADN FISH Tag™ en tres colores Alexa Fluor™ o consiga el kit de ADN multicolor FISH Tag™, que contiene cuatro colorantes espectralmente distintos para permitir la localización simultánea de múltiples objetivos de ADN específicos de secuencias en los diferenciales cromosómicos y para analizar in situ la localización y el contenido del ADN mitocondrial.Especificaciones del kit FISH Tag™:
Solución de flujo de trabajo completa para FISH
Los kits FISH Tag™ emplean una tecnología de etiquetado en dos pasos y una traducción por corte (nick translation) para incorporar enzimáticamente un nucleótido modificado con amina (aminoalil dUTP) seguido de un etiquetado químico con colorantes Alexa Fluor™. La tecnología de purificación de ácidos nucleicos PureLink™ se utiliza para la purificación rápida y eficiente de la sonda etiquetada, y el reactivo antidecoloración SlowFade™ Gold se añade para conservar la señal fluorescente durante la obtención de imágenes.
Más opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos
Para revisar varias opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos (incluyendo FISH de ADN y ARN), revise Etiquetado de oligonucleótidos y ácidos nucleicos, sección 8.2 del manual Molecular Probes™.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Fluorescencia | |
Alexa Fluor™ 594 | |
DNA, Tissue (FFPE), Tissue (CRYO), Cell Culture Cells | |
590/615 nm | |
10 Reactions | |
Kit de ensayo de hibridación de ADN in situ | |
ADN | |
Hielo seco |
Rojo | |
Kit | |
Probes (Labeled DNA), cDNA (Labeled) | |
DNA (General), cDNA | |
FISH Tag, fluorescent microscopy, DNA In situ hybridization | |
Alexa Fluor™, FISH Tag™ | |
1 Kit | |
Sin especificidad |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3080086 | Certificado de análisis | 28/10/2024 | F32949 |
2984250 | Certificado de análisis | 28/09/2024 | F32949 |
2936384 | Certificado de análisis | 23/04/2024 | F32949 |
2880339 | Certificado de análisis | 21/03/2024 | F32949 |
2869365 | Certificado de análisis | 08/01/2024 | F32949 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.