Learn More
Thermo Scientific™ Micropipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F2
GREENER_CHOICE
Utilice estas pipetas monocanal de volumen fijo para aplicaciones muy exigentes donde la resistencia y la durabilidad son esenciales.
Marca:  Thermo Scientific™ 4652130
135.20 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12356552
  • 225.00€ / cada uno
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Finntip 250, Filter 20, Flex 10, Flex Filter 30
Autoclavable
FinnPipette™ F2
Pipeta de volumen fijo
FinnpipetteTM F2 volumen fijo
PVDF
1
20 μl
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Micropipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F2 >