Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F1
Elija estas pipetas para establecer protocolos. Ofrecen una acción de pipeteo suave y ligera y un reposamanos ajustable para maximizar su comodidad.
Marca: Thermo Scientific™ 4651040N
148.99 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Descripción
Las pipetas de volumen fijo Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, excelentes para protocolos establecidos y entornos de aseguramiento de la calidad, se caracterizan por una acción de pipeteo suave y ligera e incluyen un soporte para dedo ajustable que contribuye a la mejora de la comodidad.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.Finnpipette F1: Todo lo que necesita de su pipeta de uso diario
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° cómodo para usuarios zurdos y diestros, el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Súper expulsión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50μ l y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F1 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia Finnpipette >
Especificaciones
Finntip 250, Filter 100, Flex 10, Flex Filter 100 | |
1 | |
50 μl |
Finnpipette F1 de volumen fijo | |
Pipeta de volumen fijo |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Mbp Molecular Bio Products
Grandes ahorros en Liquid Handling Essentials
Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.Promo Code: 24081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorre hasta un 60% -
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-07-31