Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F1
GREENER_CHOICE
Elija estas pipetas para establecer protocolos. Ofrecen una acción de pipeteo suave y ligera y un reposamanos ajustable para maximizar su comodidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 4651100N
148.99 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15521915
  • 231.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Finntip de 5 ml, filtro de 5 ml
1
3000 µl
Finnpipette F1 de volumen fijo
Pipeta de volumen fijo
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F1 > 3000