Learn More
Wheaton™ Micropipeta Pasteur de punta fina, embalaje a granel
Pipeta Pasteur para una medición y transferencia de líquidos sencilla y segura.
Marca: Wheaton™ 711117MF/3000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Garantiza una transferencia segura de las muestras
- Tamaño micro
Especificaciones
No | |
No | |
Micropipeta Pasteur de plástico de punta fina | |
Estéril | |
No | |
Punta fina | |
Bolsa desplegable a granel | |
Sí |
1,5 ml | |
Marcado CE | |
LDPE | |
Transferencia de líquidos | |
3000/paq. | |
Pera | |
150 mm |
Título del producto
Wheaton™ Micropipeta Pasteur de punta fina, embalaje a granel > Empaquetado: Bolsa desplegable a granel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido