Learn More
Corning™ Placas de filtros transparentes de 96 pocillos FiltrEX™ con membrana PVDF de 0,2 μm, no estériles
La placa de filtro transparente de 96 pocillos Corning™ FiltrEX™ con membrana de PVDF hidrófila de 0,2 μm se ha diseñado teniendo en cuenta sus necesidades de aplicación.
Marca: Corning™ 3508
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sus características de diseño específicas incluyen:
- Cumple las dimensiones estándar ANSI/SBS1-2004 a ANSI/SBS 4-2004 para garantizar la compatibilidad con la automatización
- Las paredes laterales rígidas hacen que la placa sea ideal para la manipulación automatizada
- El faldón ancho permite colocar fácilmente códigos de barras
- Los discos de filtro individuales están sellados en los pocillos por un proceso de sobremoldeado exclusivo para garantizar el 100 % de integridad de cada pocillo
- El diseño de la boquilla evita la contaminación cruzada y permite que la placa descanse en la mesa de laboratorio
- Volumen de trabajo de 350 μl
- No estériles
Especificaciones
ANSI/SBS1-2004 a ANSI/SBS 4-2004 | |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo | |
Transparente | |
350 μl | |
10/paq., 50/caja |
Sin tapa | |
0,2 μm | |
96 | |
No estéril |
COR011 CORNING FILTRATION GUIDE
Tamaño : 753 kB
COR001 Lifescience Guid
Tamaño : 7 MB
Título del producto
Corning™ Placas de filtros transparentes de 96 pocillos FiltrEX™ con membrana PVDF de 0,2 μm, no estériles > Placas de filtros transparentes de 96 pocillos con membrana PVDF de 0,2 μm, no estériles
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido