Learn More
Agilent BioTek Filter Cubes for Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
Para uso con el lector de microplacas multimodo híbrido Synergy Neo2.
Marca: Agilent BioTek 1035061
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para uso con el lector de microplacas multimodo híbrido Synergy Neo2.
Especificaciones
Cubo de filtro FP doble verde | |
Lector de microplacas multimodo híbrido Synergy™ Neo2 | |
EX 485/20, EM 528/20, DM 510 | |
Adquisición de imágenes |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Agilent BioTek Filter Cubes for Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader > Cubo de filtro FP doble verde
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido