Learn More
Agilent BioTek Filter Cubes for Imaging Multi-Mode Reader
Para utilizar con lectores multimodo de adquisición de imágenes.
1946.00€ - 2309.00€
Especificaciones
Tipo | Filter Cube |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Lectores multimodo de imágenes de células |
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15381480
|
Agilent BioTek
1225101 |
GFP |
1946.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15478712
|
Agilent BioTek
1225102 |
Texas Red |
1946.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15468712
|
Agilent BioTek
1225100 |
DAPI |
1946.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15321490
![]() |
Agilent BioTek
1225103 |
RFP |
2309.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16502082
![]() |
Agilent BioTek
1225106 |
CY7 |
2309.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16592072
![]() |
Agilent BioTek
1225104 |
YFP |
2309.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15982842
![]() |
Agilent BioTek
1225105 |
CY5 |
2309.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15935221
![]() |
Agilent BioTek
1225107 |
GFP/CFP |
2309.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Para utilizar con lectores multimodo de adquisición de imágenes.
Especificaciones
Filter Cube | |
Lectores multimodo de imágenes de células |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Agilent BioTek Filter Cubes for Imaging Multi-Mode Reader