Learn More
Syngene™ Filtro de emisión de paso corto para el accesorio selector de 3 o 7 posiciones
El filtro de emisión de paso corto Syngene™ para el accesorio selector de 3 o 7 posiciones funciona junto con los sistemas Syngene Gbox y Gbox Mini.
Marca: Syngene™ FILTSP-GX
Descripción
La serie G:BOX iChemi de sistemas de documentación de geles ofrece una amplia gama de opciones de cámara, iluminación y filtro para adaptarse a todas las aplicaciones.
El innovador diseño ofrece al usuario una increíble variedad de opciones de configuración. La cámara CCD tiene 4 configuraciones básicas. Esto garantiza un sistema G:BOX iChemi para todos los presupuestos y todas las aplicaciones. Los nuevos sistemas G:BOX iChemi evalúan de forma inteligente una muestra y establecen automáticamente el tiempo de exposición y los ajustes de sensibilidad óptimos para obtener la mejor imagen posible. Otras mejoras en la escala de las muestras también garantizan una configuración óptima de la pantalla, lo que proporciona imágenes de excelente calidad. En definitiva, G:BOX iChemi es el sistema perfecto con un rendimiento de calidad. Elija entre las cuatro configuraciones básicas y simplemente añada las opciones que necesite.
- G:BOX iChemi: versión de alta resolución para uso general, fluorescencia y quimioluminiscencia
- G:BOX iChemi XR: sistemas de bajo ruido y alta sensibilidad para aplicaciones de alto rendimiento
- G:BOX iChemi XL: sistema de megapíxeles con una velocidad de captura superior
- G:BOX iChemi XT: sistema de megapíxeles con un rendimiento superior
Documentación y análisis de geles
- Sistema modular
- Selección de cámara: la cámara adecuada para su aplicación
- Sala oscura hermética a la luz: apta para fluorescencia y quimioluminiscencia
- Cámara de 16 bits (EF): datos de gel muy exactos
- Configuración de enfoque automático e indicador de enfoque: precisión en el enfoque en todo momento
- Exposición automática y captura en serie: captura de imágenes sencilla
- Control de integración: Capture bandas tenues o funciones de cualquier gel
- Campo neutro (opcional): corrección de fondo perfecta
- Opciones de selección de filtros: puede detectar una amplia gama de colorantes y tinciones
- Píxeles efectivos: resolución ampliada
- GeneTools: software de análisis
Explora y documenta geles de electroforesis teñidos con:
- bromuro de etidio, azul de Coomassie™, tinción de plata, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red , SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange, fluoresceína, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond, Deep Purple™, Q-dots y:
- Quimioluminiscencia: los sustratos más comunes, entre ellos: ECL™, SuperSignal™, LumiGlo™ y West Dura™
- Placas de agar
- Células en matraces
- Autorradiografías
- Membranas
- Manchas y slot blots
- Placas de TLC
- Placas de microvaloración
- Matrices de gran tamaño
Especificaciones
Gbox y Gbox Mini | |
515-599 nm |