Learn More
FGL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | FGL2 |
---|---|
Concentración | 0.18 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819163
|
Proteintech
11827-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16809163
|
Proteintech
11827-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Fibrinogen-like protein 2 (Fgl2), also known as fibroleukin, is secreted by T cells and is involved in diseases in which thrombosis plays a pivotal role,such as virus-induced fulmit hepatitis, fetal loss syndrome and xenograft rejection. Constitutively xpressed in cytotoxic T cells, Fgl2 exerts immunosuppressive effects on both T cell proliferation and dendritic cell maturation.Fgl2 is a serine protease and directly cleaves prothrombin to thrombin. Fgl2 functions in the pathogenesis of diseases including viral-induced hepatitis and Th1 cytokine-induced fetal loss syndrome.Especificaciones
FGL2 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P12804, Q14314 | |
10875, 14190, 84586 | |
FGL2 Fusion Protein Ag2395 | |
Primary | |
-20°C | |
FGL2 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FGL2, FGL-2, fibrinogen like 2, Fibrinogen like protein 2, Fibroleukin, pT49, T49 | |
Fgl2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
FGL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech