Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA/EcoRI plus HindIII Marker, ready-to-use
Dimensione y cuantifique de forma aproximada grandes fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa. Premezclado con colorante de carga para su carga directa en gel.
Marca: Thermo Scientific™ SM0193
66.83 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Descripción
El marcador Lambda DNA/EcoRI+HindIII, listo para usar, se recomienda para dimensionar grandes fragmentos de ADN bicatenario linealizados en geles de agarosa. El ADN Lambda se digiere completamente con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen varios extremos cohesivos, en función de la enzima de restricción utilizada para la preparación del marcador.
El marcador Lambda DNA/EcoRI+HindIII, listo para usar, se premezcla con colorante de carga de ADN 6X para una carga directa (después de calentar) en geles de agarosa.
Características destacadas
- Dimensionamiento y cuantificación aproximada de grandes fragmentos de ADN
- Bandas nítidas
- Premezclado con colorante de carga de ADN 6X para una carga directa (después del calentamiento) y para el almacenamiento a temperatura ambiente
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
6X | |
Marcador de ADN/ECORI Plus Hind III | |
Geles de agarosa | |
5 x 50 μg |
Agarosa | |
Sí | |
Embalaje sostenible |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.