Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 1 kb, listo para usar
GREENER_CHOICE
Realice la selección de tamaño y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa.
71.50€ - 180.00€
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Tipo de producto Marcador de peso molecular
Listo para cargar
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10809360
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
SM0314
100 aplicaciones
71.50€
50 microgramos
11571595
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
SM0313
500 aplicaciones
180.00€
paquete de 5
Descripción
Descripción
La escalera de ADN de 1 kb GeneRuler, lista para usar, se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 1 kb GeneRuler, lista para usar, se mezcla previamente con colorante de carga de ADN 6X para la carga directa en gel.
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
Características destacadas
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Bandas nítidas
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
  • Se pueden cargar directamente y permanecen estables a temperatura ambiente durante seis meses
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
6X
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Geles de agarosa
GeneRuler
Agarosa
Marcador de peso molecular
De 250 bp a 10000 bp
Embalaje sostenible
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 months when stored at room temperature.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 1 kb, listo para usar