Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest PagI
Corte en sitios T^CATGA con la enzima BspHI (PagI) Thermo Scientific™ FastDigest™, que funciona mejor a 37 °C en un periodo de entre 5 y 15 minutos con tampón universal FastDigest (isoesquizómeros: CciI, RcaI).
Marca:  Thermo Scientific™ FD1284
59.33 EUR hasta el 2025-06-21
Use el código promocional "24112" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10111370
  • 89.00€ / 50 reacciones
3 por 2
Usar código promocional 24112 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Descripción
Descripción
ADN phiX174, agarosa al 0,7 %, 3 sitios de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características destacadas
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• FastDigest PagI (50 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
PagI
Sí
No
Enzima de restricción
FastDigest
80°C
Es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm
Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
37 °C
50 μL (50 Reactions)
Clonación tradicional
5' protruding ends
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2798903 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberFD1284
Número de lote2809039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberFD1284
Número de lote2844229 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog NumberFD1284
Número de lote2873747 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog NumberFD1284
Número de lote2902152 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog NumberFD1284
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ FastDigest PagI > 50 μl