Learn More
Thermo Scientific™ Cfr9I Buffer (10X)
Optimice las digestiones con la enzima de restricción Cfr9I utilizando este tampón, premezclado con BSA para mejorar la estabilidad.
Marca:  Thermo Scientific™ B02
17.59 EUR hasta el 2025-07-04
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10681811
  • 24.10€ / 10 ml
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
10X
1 mL
Tampón Cfr9I
Clonación tradicional
Documentos
Manuals
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Cfr9I Buffer (10X) > 1mL