Learn More
Hirschmann™ Unidad de tubo de descarga con conexión Luer-Lock
Boquilla dispensadora con tubos FEP y conexión Luer-Lock para usar con dispensador de Ceramus™ y Opus™ .
Marca:  Hirschmann™ 9313029
91.58 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10293621
  • 142.00€ / cada uno
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tubos con guía
  • Acoplado por tornillo
  • Con conector Luer-Lock para filtración
Especificaciones
Especificaciones
Unidad del tubo de descarga
FEP, PFA
Ceramus, Opus dos y dispensador de unidad de expulsión Battery-Drive
Conector Luer-Lock
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Unidad de tubo de descarga con conexión Luer-Lock > Para usar con Ceramus, Opus dos y dispensador de unidad de expulsión Battery-Drive