Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FcGR2BC (CD32 B/C) humano
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ EHFCGR2B
Descripción
El ensayo ELISA para FcGR2BC (CD32 B/C) humano cuantifica FcGR2BC hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el FcGR2BC hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para FcGR2BC humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Este gen codifica a un miembro de una familia de genes receptores Fc de la inmunoglobulina que se encuentran en la superficie de muchas células de respuesta inmunitaria. La proteína codificada por este gen es un receptor de superficie celular que se encuentra en células fagocíticas como macrófagos y neutrófilos, y está implicada en el proceso de fagocitosis y eliminación de inmunocomplejos. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
Especificaciones
P31994,P31995 | |
85 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
2213, 9103 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
78,13-5000 pg/ml | |
De 85 pg/mL a 5000 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CD32,CD32B,FCG2,FCGR2,IGFR2,CD32,FCG2,CD32C,CDW32,IGFR2,FCRIIC | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
2,5 μl de plasma; 2,5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
RP11-474I16.2, CD32, CD32B, FCG2, FCGR2, IGFR2 | |
1 h 20 min |