missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RI/CD64 Antibody (10.1) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1257X
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fc gamma RI/CD64 Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Especificaciones
Fc gamma RI/CD64 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 532 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
10.1 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
CD64 antigen, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FcRI, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I | |
Rheumatoid synovial fluid cells and fibronectin purified monocytes | |
0.1 mL | |
CD Markers, Immunology | |
2209 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Fc gamma RI/CD64 Antibody (10.1) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 532
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido