Learn More
Checkers Fastlane™ 1 Channel 1.5'' Drop Over Cable Protector
Fastlane lightweight drop-over cable protectors are made from durable polyurethane and feature heavy-duty, patented L-Connectors for easily attaching additional protectors to extend to any desired length.
52.95€ - 56.95€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Longitud (imperial) | 1,5 in |
Longitud (métrico) | 3,8 cm |
Anchura (métrico) | 91,4 cm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17782398
|
Checkers
PFLS0001BL |
Negro |
52.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17722508
|
Checkers
PFLS0002OR |
Naranja |
56.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Fastlane lightweight drop-over cable protectors are made from durable polyurethane and feature heavy-duty, patented L-Connectors for easily attaching additional protectors to extend to any desired length
- Patented 5-bar tread plate surface provides maximum traction for carts and pedestrian traffic
- These low profile protectors fit multiple cable sizes and are compact for easy setup, disassembly, and storage
Especificaciones
Polietileno | |
1,5 in | |
3,8 cm | |
91,4 cm |