Learn More
Checkers Fastlane™ 1 canal 1,5 in Protector de cable anticaídas
Código de producto. 17782398
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17782398 Negro cada uno
17722508 Naranja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17782398 Proveedor Checkers N.º de proveedor PFLS0001BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.62€
    50.95€ / paquete de 1
    Ahorro 11.67€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Los protectores de cable desplegables ligeros Fastlane están hechos de poliuretano duradero y cuentan con conectores en L patentados de alta resistencia para conectar fácilmente protectores adicionales para extenderlos a cualquier longitud deseada.
  • Los protectores de cables de caída ligeros Fastlane están hechos de poliuretano duradero y cuentan con conectores en L patentados de alta resistencia para conectar fácilmente protectores adicionales para extenderlos a cualquier longitud deseada
  • La superficie patentada de la placa de la banda de rodadura de 5 barras proporciona la máxima tracción para carros y tráfico de peatones
  • Estos protectores de perfil bajo se adaptan a varios tamaños de cable y son compactos para facilitar la instalación, el desmontaje y el almacenamiento
Especificaciones
Longitud (imperial) 1,5 in
Longitud (métrico) 3,8 cm
Anchura (métrico) 91,4 cm
Color Negro
Material Polietileno
Tipo Protector de cables