Learn More
Checkers Fastlane™ 1 Channel 1.5'' Drop Over Cable Protector
Fastlane lightweight drop-over cable protectors are made from durable polyurethane and feature heavy-duty, patented L-Connectors for easily attaching additional protectors to extend to any desired length.
Marca: Checkers PFLS0002OR
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
- Los protectores de cables de caída ligeros Fastlane están hechos de poliuretano duradero y cuentan con conectores en L patentados de alta resistencia para conectar fácilmente protectores adicionales para extenderlos a cualquier longitud deseada
- La superficie patentada de la placa de la banda de rodadura de 5 barras proporciona la máxima tracción para carros y tráfico de peatones
- Estos protectores de perfil bajo se adaptan a varios tamaños de cable y son compactos para facilitar la instalación, el desmontaje y el almacenamiento
Especificaciones
1,5 in | |
Protector de cables | |
Polietileno |
Naranja | |
91,4 cm | |
3,8 cm |