missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060

Semi-disposable microfiber wipes with great cleaning properties. Offers quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals on a range of surfaces.

Marca:  Scotch-Brite™ 7000033495

Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17188580

  • 230.00€ / paquete de 100

Fecha estimada de envío: 21-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Limpieza rápida y eficaz con o sin productos químicos
  • Limpieza sin pelusa en prácticamente cualquier superficie
  • Elimina la necesidad de utilizar productos de limpieza en muchos casos
  • Ideales para la limpieza de muebles y sanitarios
  • Pueden utilizarse en todo tipo de superficies, incluidas las superficies delicadas
Especificaciones

Especificaciones

Rojo
Limpieza rápida y eficaz
Microfibra
Semidesechable
360 mm
400 x 360 mm
400 mm
Toallas
10
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales