Learn More
Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060
Semi-disposable microfiber wipes with great cleaning properties. Offers quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals on a range of surfaces.
255.00€
Especificaciones
Tipo de producto Toallas
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 360 mm
Material Microfibra
Descripción Semidesechable
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
17178580
Ver documentos Detalles de la promoción
Scotch-Brite™
7000033494
Azul
255.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17108590
Ver documentos Detalles de la promoción
Scotch-Brite™
7000033497
Verde
255.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17188580
Ver documentos Detalles de la promoción
Scotch-Brite™
7000033495
Rojo
255.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17198580
Ver documentos Detalles de la promoción
Scotch-Brite™
7000033496
Amarillo
255.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals
  • Lint free cleaning on virtually any surface
  • Eliminates the need for cleaning agents in many cases
  • Ideal for cleaning furniture and sanitary ware
  • Can be used on all types of surfaces, including fragile surfaces
Especificaciones
Especificaciones
Toallas
360 mm
Semidesechable
Limpieza rápida y eficaz
400 mm
Microfibra
400 x 360 mm
10/paq.